Learn More
Ácido 3-(9-antril)propiónico, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15407117
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15407117 1 g 1 g
15427117 250 mg 250 miligramos
15417117 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15407117 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H34184.03
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 41034-83-7 | C17H14O2 | 250.30 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 41034-83-7
Fórmula molecular C17H14O2
Peso molecular (g/mol) 250.30
Número MDL MFCD00068641
Clave InChI BDGMYCZUEIGHJH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 9-anthracenepropionic acid, 3-anthracen-9-yl propanoic acid, 3-anthracen-9-yl-propionic acid, 9-anthracenepropanoic acid, 3-9-anthryl propanoic acid, 9apa, 9-anthracenepropanoicacid, 9-an-thracenepropionic acid, 3-9-anthryl-propionic acid, 3-anthracen-9-ylpropionic acid
PubChem CID 170457
Nombre IUPAC ácido 3-antracen-9-ilpropanoico
SMILES OC(=O)CCC1=C2C=CC=CC2=CC2=CC=CC=C12
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(9-Anthryl)propionic acid
Punto de fusión 193°C to 197°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 250.3
Porcentaje de pureza 96%
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3-(9-Anthryl)propionic acid
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 3-(9-Anthryl)propionic acid