Learn More
3-(9-antril)acrilaldehído, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(9-Anthryl)acrylaldehyde |
| CAS | 38982-12-6 |
| Fórmula molecular | C17 H12 O |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | Anthacrolein (3-(9-Anthryl)acrolein) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H12O/c18-11-5-10-17-15-8-3-1-6-13(15)12-14-7-2-4-9-16(14)17/h1-12H |
| SMILES | O=CC=Cc1c2ccccc2cc3ccccc13 |
| Nombre IUPAC | 3-antraceno-9-ilprop-2-enal |
| Peso molecular (g/mol) | 232.277 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 232.089 |