Learn More
Clorhidrato de 3-(9,10-etanoantraceno-9(10H)-il)-N-metilprop-2-en-1-amina (clorhidrato de deshidromaprotilina), Mikromol™
Descripción
Clorhidrato de 3-(9,10-etanoantraceno-9(10H)-il)-N-metilprop-2-en-1-amina (clorhidrato de deshidromaprotilina)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine Hydrochloride (Dehydromaprotiline Hydrochloride) |
| CAS | 38849-14-8 |
| Nombres de analitos o componentes | 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine Hydrochloride (Dehydromaprotiline Hydrochloride) |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C20 H21 N . Cl H |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Maprotiline Hydrochloride Imp. D (EP), Maprotiline Imp. D (EP), Maprotiline USP Related Compound D, Maprotiline USP RC D, 3-(9,10-Ethanoanthracen-9(10H)-yl)-N-methylprop-2-en-1-amine Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Imp. D (EP) as Hydrochloride, Dehydromaprotiline Hydrochloride, Maprotiline Related Compound D as Hydrochloride, Maprotiline Hydrochloride Impurity D as Hydrochloride, Maprotiline Impurity D as Hydrochloride |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H21N.ClH/c1-21-14-6-12-20-13-11-15(16-7-2-4-9-18(16)20)17-8-3-5-10-19(17)20;/h2-10,12,15,21H,11,13-14H2,1H3;1H/b12-6+; |
| SMILES | Cl.CNC\C=C\C12CCC(c3ccccc13)c4ccccc24 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3-(9,10-etanoantraceno-9(10H)-il)-N-metilprop-2-en-1-amina |
| Mostrar más |