Learn More
3,8-Dihidroxi-9-metoxi-6H-Dibenzo[b,d]piran-6-ona, TRC
Código de producto. 30383756
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30383756 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 30383756 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD455545100MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,8-Dihydroxy-9-methoxy-6H-Dibenzo[b,d]pyran-6-one
CAS 1006683-96-0
Fórmula molecular C34 H41 N7 O6
Cantidad 100 mg
Sinónimo Urolithin M3
Fórmula InChI InChI=1S/C34H41N7O6/c1-4-6-7-10-21-47-34(44)38-32(35)24-12-15-26(16-13-24)36-23-29-37-27-22-25(14-17-28(27)39(29)3)33(43)40(20-18-31(42)46-5-2)30-11-8-9-19-41(30)45/h8-9,11-17,19,22,36H,4-7,10,18,20-21,23H2,1-3H3,(H2,35,38,44)
SMILES CCCCCCOC(=O)NC(=N)c1ccc(NCc2nc3cc(ccc3n2C)C(=O)N(CCC(=O)OCC)c4ccccn4=O)cc1
Nombre IUPAC 3-[[2-[[4-(N-hexoxicarbonilcarbamimidoil)anilino]metil]-1-metilbencimidazol-5-carbonil]-(1-oxopiridin-2-il)amino]propanoato de etilo
Peso molecular (g/mol) 643.733
Formula Weight (peso de la fórmula) 643.312