Learn More
3,8-Diamino-6-fenilfenantridina,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11456966
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
1 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11456966 5 g 5 g
11446966 1 g 1 g
11466966 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11456966 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B24049.06
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 52009-64-0 | C19H15N3 | 285.35 g/mol
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine is used in the synthesis of rigid polyamides. It has anti-tumor and anti-viral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,8-diamino-6-fenilfenantridina se utiliza en la síntesis de poliamidas rígidas. Tiene propiedades antitumorales y antivirales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Almacenar a -20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 52009-64-0
Fórmula molecular C19H15N3
Peso molecular (g/mol) 285.35
Número MDL MFCD00075152
Clave InChI CPNAVTYCORRLMH-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine, 6-phenylphenathridine-3,8-diamine, 3,8-dapp, 3,8-diamino-6-phenyl-phenanthridine, acmc-1aycj, 6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine, 3,8-diamino-6-phenyl phenanthridine, 3,8-phenanthridinediamine,6-phenyl, 3,8-diamino-6-phenylphenanthridine6-phenyl-3,8-phenanthridinediamine,
PubChem CID 104052
Nombre IUPAC 6-fenilfenantridina-3,8-diamina
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C3C=C(C=CC3=C4C=CC(=CC4=N2)N)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine
Punto de fusión 196°C to 198°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.35
Porcentaje de pureza 98%