Learn More
3,8-Diamino-6-fenilfenantridina,98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine is used in the synthesis of rigid polyamides. It has anti-tumor and anti-viral properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 3,8-diamino-6-fenilfenantridina se utiliza en la síntesis de poliamidas rígidas. Tiene propiedades antitumorales y antivirales.
Solubilidad
Soluble en cloroformo, diclorometano y metanol.
Notas
Almacenar a -20 °C. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes fuertes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,8-Diamino-6-phenylphenanthridine |
| Punto de fusión | 196°C to 198°C |
| Cantidad | 1 g |
| Información de solubilidad | Soluble in chloroform,dichloromethane and methanol. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.35 |
| Porcentaje de pureza | 98% |