Learn More
3,8-diacetil aloe-emodina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,8-Diacetyl Aloe-emodin |
| CAS | 72049-18-4 |
| Fórmula molecular | C13 H18 B F O3 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 8-(Acetyloxy)-3-[(acetyloxy)methyl]-1-hydroxy-9,10-anthracenedione |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H18BFO3/c1-12(2)13(3,4)18-14(17-12)10-8-9(16-5)6-7-11(10)15/h6-8H,1-5H3 |
| SMILES | COc1ccc(F)c(c1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2 |
| Nombre IUPAC | 2-(2-fluoro-5-metoxifenil)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano |
| Peso molecular (g/mol) | 252.09 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 252.133 |