Learn More
3,7-dimetil-8-(p-sulfonamidofenil)xantina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl-8-(p-sulfonamidophenyl)xanthine |
| CAS | 149981-21-5 |
| Fórmula molecular | C13 H13 N5 O4 S |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H13N5O4S/c1-17-9-11(18(2)13(20)16-12(9)19)15-10(17)7-3-5-8(6-4-7)23(14,21)22/h3-6H,1-2H3,(H2,14,21,22)(H,16,19,20) |
| SMILES | CN1C(=O)NC(=O)c2c1nc(c3ccc(cc3)S(=O)(=O)N)n2C |
| Nombre IUPAC | 4-(3,7-dimetil-2,6-dioxopurin-8-il)bencenosulfonamida |
| Peso molecular (g/mol) | 335.34 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 335.0688 |