Learn More
3,7-Dimetil-7-hidroxioctanal, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10308570 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
25 ml
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10308570 25 mL Frasco de vidrio 25 ml
1 options
Código de producto. 10308570 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 259680250
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal
Nombre de nota 98%
CAS 107-75-5
% mín. CAS 96.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.9200g/mL
Punto de ebullición 241°C
Temperatura de inflamación 104°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula molecular C10H20O2
Índice de refracción 1.4460 to 1.452
Número MDL MFCD00014681
Cantidad 25 mL
Gravedad específica 0.92
Sinónimo hydroxycitronellal, 7-hydroxycitronellal, citronellal hydrate, 3,7-dimethyl-7-hydroxyoctanal, phixia, cyclalia, cyclosia, laurine, fixol, lilyl aldehyde
Clave InChI WPFVBOQKRVRMJB-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC(CCCC(C)(C)O)CC=O
Nombre IUPAC 7-hidroxi-3,7-dimetiloctanal
Peso molecular (g/mol) 172.26
PubChem CID 7888
ChEBI CHEBI:53459
Formula Weight (peso de la fórmula) 172.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,7-Dimethyl-7-hydroxyoctanal
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse la cara, las manos y concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.