Learn More
3,7-dimetil-6-octen-1-in-3-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl-6-octen-1-yn-3-ol |
| CAS | 29171-20-8 |
| Fórmula molecular | C10H16O |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 2,6-Dimethyl-2-octen-7-yn-6-ol, 3,7-Dimethyl-3-hydroxy-6-octen-1-yne, Dehydro-beta-linalool, Dehydrolinalool |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H16O/c1-5-10(4,11)8-6-7-9(2)3/h1,7,11H,6,8H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(=CCCC(C)(O)C#C)C |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetiloct-6-en-1-in-3-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 152.23 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 152.1201 |