Learn More
3,7-Dimetil-3-octanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10678044 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mL
500 mL
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 ml
500 ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10678044 500 mL Frasco de vidrio 500 ml
10599033 100 mL Frasco de vidrio 100 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10678044 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 379065000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 78-69-3 | C10H22O | 158.28 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 78-69-3
Fórmula molecular C10H22O
Peso molecular (g/mol) 158.28
Número MDL MFCD00004482
Clave InChI DLHQZZUEERVIGQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo tetrahydrolinalool, 3,7-dimethyl-3-octanol, 3-octanol, 3,7-dimethyl, linalool tetrahydride, 2,6-dimethyl-6-octanol, 3,7-dimethyloctanol-3, fema no. 3060, 1-3,7-dimethyloctan-3-ol, dsstox_cid_9110, dsstox_rid_78670
PubChem CID 6548
ChEBI CHEBI:84242
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloctan-3-ol
SMILES CCC(C)(CCCC(C)C)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3, 7-Dimethyl-3-octanol
% mín. CAS 97.0
% máx. CAS 100.0
Color Incolora
Densidad 0.8280g/mL
Punto de ebullición 193.0°C
Temperatura de inflamación 76°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Fórmula lineal (CH3)2CH(CH2)3C(CH3)(OH)CH2CH3
Índice de refracción 1.4310 to 1.4350
Cantidad 500 mL
Gravedad específica 0.828
Información de solubilidad Solubility in water: .. Other solubilities: soluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.28
Porcentaje de pureza 97+%
Forma física Líquido
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 3,7-Dimethyl-3-octanol
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.