Learn More
3,7-Dimetil-3-octanol, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Tienda Thermo Scientific Chemicals ProductosDescripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 7-Dimethyl-3-octanol |
| % mín. CAS | 97.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8280g/mL |
| Punto de ebullición | 193.0°C |
| Temperatura de inflamación | 76°C |
| Espectro infrarrojo | Auténtico |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 97% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3,7-Dimethyl-3-octanol
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.