Learn More
3,7-Dimetil 2H-Furo[2,3-c]piran-2-ona (> 90%), CTR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl 2H-Furo[2,3-c]pyran-2-one |
| CAS | 857054-06-9 |
| Fórmula molecular | C9H8O3 |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | KAR4 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H8O3/c1-5-7-3-4-11-6(2)8(7)12-9(5)10/h3-4H,1-2H3 |
| SMILES | CC1=C2C=COC(=C2OC1=O)C |
| Peso molecular (g/mol) | 164.16 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 164.0473 |