Learn More
3,7-dimetil-2-octen-1-ol (mezcla cis trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol (cis trans mixture) |
| CAS | 40607-48-5 |
| Fórmula molecular | C10H20O |
| Cantidad | 250 mg |
| SMILES | OC/C=C(C)/CCCC(C)C |
| Peso molecular (g/mol) | 156.27 |