Learn More
3,7-dimetil-2-octen-1-ol (mezcla cis trans), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol |
| CAS | 40607-48-5 |
| Fórmula molecular | C10 H20 O |
| Cantidad | 2.5 g |
| Sinónimo | 3,7-Dimethyl-2-octen-1-ol, 2-Octen-1-ol, 3,7-dimethyl- |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h7,9,11H,4-6,8H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(=CCO)C |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetiloct-2-en-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 156.265 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 156.1514 |