Learn More
3,7-Dimetil-1-propargilxantina, TRC
Código de producto. 30369719
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
25 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369719 5 mg
30386642 10 mg
30370113 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369719 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD4778505MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 14114-46-6
Fórmula molecular C10 H10 N4 O2
Peso molecular (g/mol) 218.21
Nombre IUPAC 3,7-dimetil-1-prop-2-ynilpurina-2,6-diona
SMILES CN1C(=O)N(CC#C)C(=O)c2c1ncn2C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7-Dimethyl-1-propargylxanthine
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H10N4O2/c1-4-5-14-9(15)7-8(11-6-12(7)2)13(3)10(14)16/h1,6H,5H2,2-3H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 218.0804