Learn More
3,7-dimetil-1-octeno, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dimethyl-1-octene |
| CAS | 4984-01-4 |
| Fórmula molecular | C10H20 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | (±)-3,7-Dimethyl-1-octene, 2,6-Dimethyl-7-octene, 3,7-Dimethyloct-1-ene, NSC 157589 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C10H20/c1-5-10(4)8-6-7-9(2)3/h5,9-10H,1,6-8H2,2-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)C=C |
| Nombre IUPAC | 3,7-dimetiloct-1-eno |
| Peso molecular (g/mol) | 140.27 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 140.1565 |