Learn More
3,7-dimetil-1-octanol, TRC
Código de producto. 30385806
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
Tamaño de la unidad:
25 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30385806 25 g 25 g
1 options
Código de producto. 30385806 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD48115025G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7-Dimethyl-1-octanol
CAS 106-21-8
Fórmula molecular C10H22O
Cantidad 25 g
Sinónimo (±)-3,7-Dimethyloctan-1-ol, 2,6-Dimethyl-8-octanol, 3,7-Dimethyloctane-1-ol, Dihydrocitronellol, Geraniol tetrahydride, Pelargol, Perhydrogeraniol, Tetrahydrogeraniol
Fórmula InChI InChI=1S/C10H22O/c1-9(2)5-4-6-10(3)7-8-11/h9-11H,4-8H2,1-3H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCO
Nombre IUPAC 3,7-dimetiloctan-1-ol
Peso molecular (g/mol) 158.28
Formula Weight (peso de la fórmula) 158.1671