Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 7-Dimethyl-1-octanol |
| % mín. CAS | 94.0 |
| % máx. CAS | 100.0 |
| Color | Incolora |
| Densidad | 0.8280g/mL |
| Punto de ebullición | 118°C (15.0 mmHg) |
| Temperatura de inflamación | 97°C |
| Espectro infrarrojo | Authentic |
| Intervalo de porcentaje de ensayo | 94% min. (GC) |
| Envase | Frasco de vidrio |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 3,7-Dimethyl-1-octanol
- Atención
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- H315-Provoca irritación cutánea.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.