Learn More
3,7-diisopropil-3,7-diazabiciclo[3.3.1]nonan-9-ona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| CAS | 173973-33-6 |
| Fórmula molecular | C13 H24 N2 O |
| Cantidad | 1 mg |
| Sinónimo | 3,7-Bis(1-methylethyl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Bis(propan-2-yl)-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one, 3,7-Diisopropyl-3,7-diazabicyclo[3.3.1]nonan-9-one |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C13H24N2O/c1-9(2)14-5-11-7-15(10(3)4)8-12(6-14)13(11)16/h9-12H,5-8H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)N1CC2CN(CC(C1)C2=O)C(C)C |
| Nombre IUPAC | 3,7-di(propan-2-il)-3,7-diazabiciclo[3.3.1]nonan-9-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 224.343 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 224.189 |