Learn More
3,7-Dihidro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-ona monohidrato (2-Azahipoxantina monohidrato), Mikromol™
Código de producto. 30457633
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30457633 4 x 25 mg 100 miligramos
17993646 100 mg 100 miligramos
17954256 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30457633 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM1289.0500254AMP
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
3,7-Dihidro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-ona monohidrato (2-Azahipoxantina monohidrato), Mikromol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material 2-Azahypoxanthine Monohydrate
CAS 3-3-7151
Nombres de analitos o componentes 2-Azahypoxanthine Monohydrate
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Fórmula molecular C4 H3 N5 O . H2 O
Certificaciones/conformidad ISO 17025
Sinónimo Dacarbazine Imp. A (EP), Temozolomide Imp. E (EP), Dacarbazine USP Related Compound B, Dacarbazine USP RC B, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate, 2-Azahypoxanthine Monohydrate, Dacarbazine Related Compound B as Monohydrate, Dacarbazine Impurity A as Monohydrate, Temozolomide Impurity E as Monohydrate
Fórmula InChI InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H2
Tipo de solución Sin diluir
SMILES O.O=C1NN=Nc2[nH]cnc12
Nombre IUPAC 3,7-dihidroimidazo[4,5-d]triazin-4-ona;hidrato
Peso molecular (g/mol) 155.11
Cantidad 4 x 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 155,0443 g/mol