Learn More
3,7-Dihidro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-ona monohidrato (2-Azahipoxantina monohidrato), Mikromol™
Descripción
3,7-Dihidro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-ona monohidrato (2-Azahipoxantina monohidrato)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Azahypoxanthine Monohydrate |
| CAS | 3-3-7151 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Azahypoxanthine Monohydrate |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C4 H3 N5 O . H2 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO/IEC 17025 |
| Sinónimo | Dacarbazine Imp. A (EP), Temozolomide Imp. E (EP), Dacarbazine USP Related Compound B, Dacarbazine USP RC B, 3,7-Dihydro-4H-imidazo[4,5-d]-1,2,3-triazin-4-one Monohydrate, 2-Azahypoxanthine Monohydrate, Dacarbazine Related Compound B as Monohydrate, Dacarbazine Impurity A as Monohydrate, Temozolomide Impurity E as Monohydrate |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H3N5O.H2O/c10-4-2-3(6-1-5-2)7-9-8-4;/h1H,(H2,5,6,7,8,10);1H2 |
| SMILES | O.O=C1NN=Nc2[nH]cnc12 |
| Nombre IUPAC | 3,7-dihidroimidazo[4,5-d]triazin-4-ona;hidrato |
| Mostrar más |