Learn More
3,7-Dihidro-3-metil-1,7-bis(5-oxohexil)-1H-purina-2,6-diona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine |
| CAS | 200556-62-3 |
| Fórmula molecular | C18 H26 N4 O4 |
| Cantidad | 250 mg |
| Sinónimo | 1,7-Bis-(5-oxohexyl)-3-methylxanthine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C18H26N4O4/c1-13(23)8-4-6-10-21-12-19-16-15(21)17(25)22(18(26)20(16)3)11-7-5-9-14(2)24/h12H,4-11H2,1-3H3 |
| SMILES | CN1C(=O)N(CCCCC(=O)C)C(=O)c2c1ncn2CCCCC(=O)C |
| Nombre IUPAC | 3-metil-1,7-bis(5-oxohexil)purina-2,6-diona |
| Peso molecular (g/mol) | 362.42 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 362.1954 |