Learn More
3,7-Dicloror Hidroxicloroquina, TRC
Código de producto. 30369093
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30369093 250 mg
30385139 100 mg
30375519 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30369093 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD432525250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2054858-86-3
Fórmula molecular C18H25Cl2N3O
Peso molecular (g/mol) 370.32
Sinónimo 2-((4-((3,7-Dichloroquinolin-4-yl)amino)pentyl)(ethyl)amino)ethanol
SMILES CCN(CCO)CCCC(NC1=C2C=CC(Cl)=CC2=NC=C1Cl)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7-Dichloro Hydroxychloroquine
Cantidad 250 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H25Cl2N3O/c1-3-23(9-10-24)8-4-5-13(2)22-18-15-7-6-14(19)11-17(15)21-12-16(18)20/h6-7,11-13,24H,3-5,8-10H2,1-2H3,(H,21,22)