Learn More
3,7-Dicloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, TRC
Código de producto. 30369874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30369874 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 30369874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD43812810MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine
CAS 13080-74-5
Fórmula molecular C14H11Cl2N
Cantidad 10 mg
Sinónimo 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine
Fórmula InChI InChI=1S/C14H11Cl2N/c15-11-5-3-9-1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)17-13(9)7-11/h3-8,17H,1-2H2
SMILES Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)cc3Nc2c1
Peso molecular (g/mol) 264.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 263.0269
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.