Learn More
3,7-Dicloro-10,11-dihidro-5H-dibenzo[b,f]azepina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenzo[b,f]azepine |
| CAS | 13080-74-5 |
| Fórmula molecular | C14H11Cl2N |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | 3,7-Dichloro-10,11-dihydro-5H-dibenz[b,f]azepine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H11Cl2N/c15-11-5-3-9-1-2-10-4-6-12(16)8-14(10)17-13(9)7-11/h3-8,17H,1-2H2 |
| SMILES | Clc1ccc2CCc3ccc(Cl)cc3Nc2c1 |
| Peso molecular (g/mol) | 264.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 263.0269 |