Learn More
Benzoato de 3-(7-Ciano-5-(2-nitropropil)indolina-1-il)propil Benzoato, TRC
Código de producto. 30364125
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30364125 100 g 100 g
30362216 5 g 5 g
30353585 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30364125 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCC982035100G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 350797-56-7
Fórmula molecular C22H23N3O4
Peso molecular (g/mol) 393.44
Sinónimo 1-[3-(Benzoyloxy)propyl]-2,3-dihydro-5-(2-nitropropyl)-1H-Indole-7-carbonitrile
Nombre IUPAC 3-[7-ciano-5-(2-nitropropilo)-2,3-dihidroindol-1-il]benzoato de propilo
SMILES CC(Cc1cc2CCN(CCCOC(=O)c3ccccc3)c2c(c1)C#N)[N+](=O)[O-]
Specifications
Nombre del producto químico o material 3-(7-Cyano-5-(2-nitropropyl)indolin-1-yl)propyl Benzoate
Cantidad 100 g
Fórmula InChI InChI=1S/C22H23N3O4/c1-16(25(27)28)12-17-13-19-8-10-24(21(19)20(14-17)15-23)9-5-11-29-22(26)18-6-3-2-4-7-18/h2-4,6-7,13-14,16H,5,8-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 393.1689