Learn More
3,7,4'-Trihydroxyflavone, MedChemExpress
Código de producto. 16467247
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16467247 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16467247 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY111806
MedChemExpress 3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.
3,7,4'-Trihydroxyflavone, isolated from Rhus javanica var. roxburghiana, is a flavonoid with DNA strand-scission activity.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,7,4'-Trihydroxyflavone
CAS 2034-65-3
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H10O5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 5-Deoxykampferol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (370.04 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C1C(O)=C(C2=CC=C(O)C=C2)OC3=CC(O)=CC=C13
Peso molecular (g/mol) 270.24
Formula Weight (peso de la fórmula) 270.24
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid