Learn More
3,7,11-trimetildodecan-1-ol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,7,11-Trimethyldodecan-1-ol |
| CAS | 6750-34-1 |
| Fórmula molecular | C15H32O |
| Cantidad | 1 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H32O/c1-13(2)7-5-8-14(3)9-6-10-15(4)11-12-16/h13-16H,5-12H2,1-4H3 |
| SMILES | CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCO |
| Nombre IUPAC | 3,7,11-trimetildodecan-1-ol |
| Peso molecular (g/mol) | 228.41 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 228.2453 |