Learn More
3,6-octanedia, TRC
Código de producto. 30135921
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135921 10 g 10 g
30005935 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135921 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCO23750010G
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2955-65-9
Fórmula molecular C8 H14 O2
Peso molecular (g/mol) 142.2
Sinónimo 3,6-Octanedione, 3,6-Octandione
Nombre IUPAC Octano-3,6-DIONE
SMILES CCC(=O)CCC(=O)CC
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Octanedione
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H14O2/c1-3-7(9)5-6-8(10)4-2/h3-6H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 142.0994