Learn More
3-[(6-metilpiracin-2-il)oxi]bencilamina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10326764
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10326764 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10505754 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10326764 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62613CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 941716-89-8
Fórmula molecular C12H13N3O
Peso molecular (g/mol) 215.256
Número MDL MFCD09817526
Clave InChI PJVRJIDLKXDROC-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 1-3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methanamine, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenyl methylamine, 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy phenyl methylamine
PubChem CID 24229681
Nombre IUPAC [3-(6-metilpiracin-2-il)oxifenil]metanamina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)CN
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzylamine
% mín. CAS 89.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 90%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 215.25
Porcentaje de pureza 90%