Learn More
Ácido 3-[(6-metilpirazin-2-il)oxi]benzoico, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10133364
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10133364 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10643815 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10133364 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62601CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 906352-96-3
Fórmula molecular C12H10N2O3
Peso molecular (g/mol) 230.223
Número MDL MFCD09817520
Clave InChI OKPBLLHANTVVJS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy benzoic acid, benzoicacid, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy benzoic acid, benzoicacid,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
PubChem CID 24229674
Nombre IUPAC ácido 3-(6-metilpirazin-2-il)oxibenzoico
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]benzoic acid
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.22
Porcentaje de pureza 97%