Learn More
3-[(6-Metilpirazin-2-il)oxi]anilina, 97 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 10481884
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Envase:
Frasco de vidrio ámbar
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10481884 250 mg Frasco de vidrio ámbar 250 miligramos
10718835 1 g Frasco de vidrio ámbar 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 10481884 Proveedor Thermo Scientific Maybridge N.º de proveedor CC62614CB
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 915707-61-8
Fórmula molecular C11H11N3O
Peso molecular (g/mol) 201.229
Número MDL MFCD09702406
Clave InChI ZFDWDKWQAXTCSU-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 24229682
Nombre IUPAC 3-(6-metilpirazin-2-il)oxianilina
SMILES CC1=CN=CC(=N1)OC2=CC=CC(=C2)N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-[(6-Methylpyrazin-2-yl)oxy]aniline
% mín. CAS 96.5
% máx. CAS 100.0
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Envase Frasco de vidrio ámbar
Cantidad 250 mg
Sinónimo 3-6-methylpyrazin-2-yl oxy aniline, benzenamine, 3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy, 3-6-methylpyrazin-2-yloxy phenylamine, benzenamine,3-6-methyl-2-pyrazinyl oxy
Formula Weight (peso de la fórmula) 201.23
Porcentaje de pureza 97%