Learn More
3,6-Metileno-2,5-piperazinediona, TRC
Código de producto. 30473874
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30473874 50 mg 50 miligramos
30473757 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30473874 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM30424050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 15996-22-2
Fórmula molecular C6H6N2O2
Peso molecular (g/mol) 138.12
Sinónimo 3,6-Bis(methylene)-2,5-piperazinedione, 2,5-Dimethylene-3,6-diketopiperazine, 3,6-Dimethylene-2,5-piperazinedione, NSC 278175
SMILES C=C1NC(=O)C(=C)NC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Methylene-2,5-piperazinedione
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C6H6N2O2/c1-3-5(9)8-4(2)6(10)7-3/h1-2H2,(H,7,10)(H,8,9)
Porcentaje de pureza >95%