Learn More
Ácido 3-(6-Metil-3-piridinil)propanoico, TRC
Código de producto. 30482104
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30482104 100 mg 100 miligramos
30480402 10 mg 10 miligramos
30470541 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30482104 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCM340000100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118420-23-8
Fórmula molecular C9H11NO2
Peso molecular (g/mol) 165.19
Nombre IUPAC Ácido 3-(6-metilpiridina-3-il)propanoico
SMILES Cc1ccc(CCC(=O)O)cn1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3-(6-Methyl-3-pyridinyl)propanoic Acid
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H11NO2/c1-7-2-3-8(6-10-7)4-5-9(11)12/h2-3,6H,4-5H2,1H3,(H,11,12)
Formula Weight (peso de la fórmula) 165.079