Learn More
3,6-Ditia-1,8-octanediol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11433228
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
250 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11433228 10 g 10 g
11443228 50 g 50 g
11453228 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11433228 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A17654.09
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-07-2026
Añadir a la cesta
CAS: 5244-34-8 | C6H14O2S2 | 182.296 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 5244-34-8
Fórmula molecular C6H14O2S2
Peso molecular (g/mol) 182.296
Número MDL MFCD00002911
Clave InChI PDHFSBXFZGYBIP-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-dithia-1,8-octanediol, 1,2-bis 2-hydroxyethylthio ethane, 3,6-dithiaoctane-1,8-diol, dithiaoctanediol, ethylenedithioethanol, ethanol, 2,2'-1,2-ethanediylbis thio bis, unii-kbc80263g6, 2,2'-ethane-1,2-diylbis sulfanediyl diethanol, 2,2'-ethylenedithio diethanol, ethanol, 2,2'-ethylenedithio di
PubChem CID 78904
Nombre IUPAC 2-[2-(2-hidroxietilsulfanil)etilsulfanil]etanol
SMILES C(CSCCSCCO)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dithia-1,8-octanediol
Punto de fusión 63°C to 67°C
Punto de ebullición 170°C (0.8 mmHg)
Cantidad 10 g
Beilstein 1739193
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.31
Porcentaje de pureza 97%