Learn More
3,6-difenil-1,2,4,5-tetrazina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine |
| CAS | 6830-78-0 |
| Fórmula molecular | C14H10N4 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | s-Tetrazine, 3,6-diphenyl- (7CI,8CI), s-Tetrazine, diphenyl- (6CI), 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, 3,6-Diphenyl-s-tetrazine, 3,6-Diphenyl-sym-tetrazine, Diphenyl-s-tetrazine, NSC 73054 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C14H10N4/c1-3-7-11(8-4-1)13-15-17-14(18-16-13)12-9-5-2-6-10-12/h1-10H |
| SMILES | c1ccc(cc1)c2nnc(nn2)c3ccccc3 |
| Nombre IUPAC | 3,6-difenil-1,2,4,5-tetrazina |
| Peso molecular (g/mol) | 234.26 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 234.0905 |