Learn More
3,6-Difenil-1,2,4,5-tetrazina, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15720889 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
15720889 1 g 1 g
15325438 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 15720889 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 453230010
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
CAS: 6830-78-0 | C14H10N4 | 234.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6830-78-0
Fórmula molecular C14H10N4
Peso molecular (g/mol) 234.26
Número MDL MFCD00023646
Clave InChI XAUWSIIGUUMHQQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo diphenyl-s-tetrazine, 3,6-diphenyl-s-tetrazine, 3,6-diphenyltetrazine, 1,2,4,5-tetrazine, 3,6-diphenyl, s-tetrazine, 2,6-diphenyl, s-tetrazine, 3,6-diphenyl, 3,6-diphenyl-sym-tetrazine, diphenyl-1,2,4,5-tetrazine, acmc-1baef, enamine_004961
PubChem CID 23263
SMILES C1=CC=C(C=C1)C1=NN=C(N=N1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Diphenyl-1,2,4,5-tetrazine
Punto de fusión 196.0°C to 198.0°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 97.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 1 g
Nombre IUPAC 3,6-difenil-1,2,4,5-tetrazina
Formula Weight (peso de la fórmula) 234.26
Porcentaje de pureza 98%