Learn More
Acetato de 3,6-dioxo-19-nor-17alfa-pregn-4-en-20-yn-17-ilo (acetato de 6-cetonoretisterona), Mikromol™
Descripción
Acetato de 3,6-dioxo-19-nor-17alfa-pregn-4-en-20-yn-17-ilo (acetato de 6-cetonoretisterona)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| CAS | 438244-27-0 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate (6-Ketonorethisterone Acetate) |
| Condiciones de envío | Ice pack (-20°C) |
| Fórmula molecular | C22H26O4 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 17025 |
| Sinónimo | Norethisterone Acetate Imp. G (EP), 3,6-Dioxo-19-nor-17alpha-pregn-4-en-20-yn-17-yl Acetate, 6-Ketonorethisterone Acetate, Norethisterone Acetate Impurity G |
| SMILES | CC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CC(=O)C4=CC(=O)CC[C@@H]4[C@H]3CC[C@]12C)C#C |
| Peso molecular (g/mol) | 354.44 |
| Cantidad | 25 mg |