Learn More
3,6-Dimetil-3-heptanol, TRC
Código de producto. 30375233
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30375233 100 mg
30376654 250 mg
30376551 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30375233 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD473110100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1573-28-0
Fórmula molecular C9 H20 O
Peso molecular (g/mol) 144.25
Sinónimo 3,6-Dimethylheptan-3-ol
Nombre IUPAC 3,6-Dimetilheptan-3-ol
SMILES CCC(C)(O)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dimethyl-3-heptanol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H20O/c1-5-9(4,10)7-6-8(2)3/h8,10H,5-7H2,1-4H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.1514