Learn More
3,6-Dimetil-3-heptanol, 99 %, Thermo Scientific™
Código de producto. 11409796
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
50 g
250 g
Tamaño de la unidad:
250 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11409796 50 g 50 g
11419796 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11409796 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B20285.18
Solicitar formato a granel o personalizado
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1573-28-0
Fórmula molecular C9H20O
Peso molecular (g/mol) 144.26
Número MDL MFCD00021828
Clave InChI HVPGGLNDHUWMLS-UHFFFAOYNA-N
PubChem CID 15297
Nombre IUPAC 3,6-Dimetilheptan-3-ol
SMILES CCC(C)(O)CCC(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dimethyl-3-heptanol
Densidad 0.82
Cantidad 50 g
Sinónimo 3,6-dimethyl-3-heptanol, 3-heptanol, 3,6-dimethyl, acmc-20anbp, 3-heptanol,3,6-dimethyl
Formula Weight (peso de la fórmula) 144.25
Porcentaje de pureza 99%