Learn More
Clorhidrato de 3,6-dimetil-2-fenil morfolina (mezcla de diastereómeros), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dimethyl-2-phenylmorpholine Hydrochloride |
| CAS | 92902-99-3 |
| Fórmula molecular | C12 H17 N O . H Cl |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 2-Phenyl-3,6-dimethylmorpholine |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H17NO.ClH/c1-9-8-13-10(2)12(14-9)11-6-4-3-5-7-11;/h3-7,9-10,12-13H,8H2,1-2H3;1H |
| SMILES | Cl.CC1CNC(C)C(O1)c2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | Clorhidrato de 3,6-dimetil-2-fenilmorfolina |
| Peso molecular (g/mol) | 227.73 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 227.108 |