Learn More
3,6-Dihidroxiflavona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11491620
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
11491620 5 g 5 g
11481620 1 g 1 g
2 options
Código de producto. 11491620
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar H26989.06
Solicitar formato a granel o personalizado
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
CAS: 108238-41-1 | C15H10O4 | 254.241 g/mol
3,6-Dihydroxyflavone,is used as an oxidative stress inducer - apoptosis inducer, it is widely used as a pharmaceutical intermediate and in cell survival applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 3,6-dihidroxiflavona se utiliza como inductor de estrés oxidativo e inductor de apoptosis y se usa frecuentemente como intermedio farmacéutico y en aplicaciones de supervivencia celular.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Mantener alejados los agentes oxidantes fuertes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 108238-41-1
Fórmula molecular C15H10O4
Peso molecular (g/mol) 254.241
Número MDL MFCD00143082
Clave InChI XHLOLFKZCUCROE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-dihydroxyflavone, 3,6-dihydroxy-2-phenyl-4h-chromen-4-one, 6-hydroxyflavonol, 3,6-dihydroxy-flavone, 4h-1-benzopyran-4-one, 3,6-dihydroxy-2-phenyl, acmc-1c7fz, 3,6-dihydroxy-2-phenylchromone
PubChem CID 688659
Nombre IUPAC 3,6-dihidroxi-2-fenilcromen-4-ona
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=C(C(=O)C3=C(O2)C=CC(=C3)O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dihydroxyflavone
Punto de fusión 231°C to 234°C
Cantidad 5 g
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 254.24
Porcentaje de pureza 97%