Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,6-dihidrotiopiran-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15428906
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15428906 250 mg 250 miligramos
15408906 1 g 1 g
15418906 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15428906 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64416.MD
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 22-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 862129-81-5 | C11H19BO2S | 226.14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 862129-81-5
Fórmula molecular C11H19BO2S
Peso molecular (g/mol) 226.14
Número MDL MFCD10700154
Clave InChI QZVRTORVCKGPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolane, 2h-thiopyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4, 3,6-dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-ylboronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-thiopyran-4-yl-4,4,5,5,-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PubChem CID 46739735
Nombre IUPAC 2-(3,6-dihidro-2H-tiopiran-4-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCSCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,6-Dihydrothiopyran-4-boronic acid pinacol ester
Cantidad 250 mg
Beilstein 11090000
Formula Weight (peso de la fórmula) 226.14
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido