Learn More
3,'6-'Dihidro-'6,'6-'dimetil-'2-'propil-'3-'[[2'-'[2-'(trifenilmetil)'-'2H-'tetrazol-'5-'il]'[1,', TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dihydro-6,6-dimethyl-2-propyl-3-[(2'-[2-(triphenylmethyl)-2H-tetrazol-5-yl][1,1'-biphenyl]-4-yl)methyl]-4H-furo[3,4-d]imidazol-4-one |
| CAS | 1048948-15-7 |
| Fórmula molecular | C43 H38 N6 O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Olmesartan Impurity 19 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C43H38N6O2/c1-4-16-37-44-39-38(41(50)51-42(39,2)3)48(37)29-30-25-27-31(28-26-30)35-23-14-15-24-36(35)40-45-47-49(46-40)43(32-17-8-5-9-18-32,33-19-10-6-11-20-33)34-21-12-7-13-22-34/h5-15,17-28H,4,16,29H2,1-3H3 |
| SMILES | CCCc1nc2c(C(=O)OC2(C)C)n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4c5nnn(n5)C(c6ccccc6)(c7ccccc7)c8ccccc8 |
| Nombre IUPAC | 6,6-dimetil-2-propil-3-[[4-[2-(2-tritiltetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]furo[3,4-d]imidazol-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 670.8 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 670.3056 |