Learn More
Éster fenilmetílico del ácido 3,6-dihidro-5-(2-propeniloxi)-1(2H)-piridinacarboxílico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Dihydro-5-(2-propenyloxy)-1(2H)-pyridinecarboxylic Acid |
| CAS | 244056-96-0 |
| Fórmula molecular | C16 H19 N O3 |
| Cantidad | 100 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H19NO3/c1-2-11-19-15-9-6-10-17(12-15)16(18)20-13-14-7-4-3-5-8-14/h2-5,7-9H,1,6,10-13H2 |
| SMILES | C=CCOC1=CCCN(C1)C(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 5-prop-2-enoxi-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 273.33 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 273.1365 |