Learn More
3,6-Dihidro-2H-piridina-1-N-Boc-4-ácido borónico Éster de Pinacol, TRC
Código de producto. 30003951
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
250 mg
500 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
250 miligramos
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30003951 500 mg 500 miligramos
30010946 250 mg 250 miligramos
30004423 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30003951 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCD453413500MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 286961-14-6
Fórmula molecular C16 H28 B N O4
Peso molecular (g/mol) 309.209
Sinónimo tert-Butyl 4-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-3,6-dihydropyridine-1(2H)-carboxylate
Nombre IUPAC Terc-butilo 4-(4,4,5,5-tetrametilo-1,3,2-dioxaborolan-2-il)-3,6-dihidro-2H-piridina-1-carboxilato
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(=CC1)B2OC(C)(C)C(C)(C)O2
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 3,6-Dihydro-2H-pyridine-1-N-Boc-4-boronic Acid Pinacol Ester
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H28BNO4/c1-14(2,3)20-13(19)18-10-8-12(9-11-18)17-21-15(4,5)16(6,7)22-17/h8H,9-11H2,1-7H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.211