Learn More
Éster de pinacol de ácido 3,6-dihidro-2H-piran-4-borónico, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15478926
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15478926 5 g 5 g
15488926 250 mg 250 miligramos
15468926 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 15478926 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor H64452.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 287944-16-5 | C11H19BO3 | 210.08 g/mol
It plays an important role as intermediate for organic synthesis agrochemical, pharmaceutical and dyestuff field.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Desempeña un papel importante como intermedio en la síntesis orgánica de productos agroquímicos, farmacéuticos y colorantes.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Sensible a la humedad. Almacenar alejado del agua/humedad. Almacenar alejado de agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 287944-16-5
Fórmula molecular C11H19BO3
Peso molecular (g/mol) 210.08
Número MDL MFCD11052631
Clave InChI DOSGEBYQRMBTGS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester, 2-3,6-dihydro-2h-pyran-4-yl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2h-pyran, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 2h-pyran, 3,6-dihydro-4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, 4-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl-3,6-dihydro-2h-pyran, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid, pinacol ester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronicacidpinacolester, 3,6-dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacolester, 3,6 dihydro-2h-pyran-4-boronic acid pinacol ester
PubChem CID 11218053
Nombre IUPAC 2-(3,6-dihidro-2H-piran-4-il)-4,4,5,5-tetrametil-1,3,2-dioxaborolano
SMILES CC1(C)OB(OC1(C)C)C1=CCOCC1
Specifications
Nombre del producto químico o material 3,6-Dihydro-2H-pyran-4-boronic acid pinacol ester
Punto de fusión 63°C to 67°C
Color Blanco
Cantidad 5 g
Beilstein 8548328
Sensibilidad Moisture sensitive
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 210.08
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Sólido