Learn More
Ácido 3,6-difluoropiridina-2-carboxílico, Thermo Scientific™
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3, 6-Difluoropyridine-2-carboxylic acid |
| CAS | 851386-45-3 |
| Envase | Frasco de vidrio ámbar |
| Fórmula molecular | C6H3F2NO2 |
| Cantidad | 1 g |
| Sinónimo | 3,6-difluoropicolinic acid, 3,6-difluoro pyridine-2-carboxylic acid, 2-pyridinecarboxylic acid, 3,6-difluoro, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid, pubchem11892, 3,6-difluoropyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-pyridine-2-carboxylic acid, 3,6-difluoro-2-pyridinecarboxylic acid;3,6-difluoropicolinic acid |
| Clave InChI | FSXFZWBQCAGFHG-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | C1=CC(=NC(=C1F)C(=O)O)F |
| Nombre IUPAC | ácido 3,6-difluoropiridin-2-carboxílico |
| Peso molecular (g/mol) | 159.092 |
| Mostrar más |