Learn More
3,6-difluoropirazina-2-carboxamida, Mikromol™
Descripción
3,6-difluoropirazina-2-carboxamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| CAS | 356783-29-4 |
| Nombres de analitos o componentes | 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C5 H3 F2 N3 O |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | 2-Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro-, Pyrazinecarboxamide, 3,6-difluoro- (9CI), 3,6-Difluoro-2-pyrazinecarboxamide, 3,6-Difluoropyrazine-2-carboxamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C5H3F2N3O/c6-2-1-9-4(7)3(10-2)5(8)11/h1H,(H2,8,11) |
| SMILES | NC(=O)c1nc(F)cnc1F |
| Nombre IUPAC | 3,6-difluoropirazina-2-carboxamida |
| Mostrar más |